Key Documents
SAB4503729
Sigma-Aldrich
Anti-MRC2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C-type mannose receptor 2, Macrophage mannose receptor 2, UPAR-associated protein, Urokinase receptor-associated protein, Urokinase-type plasminogen activator receptor-associated protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 166 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRC2(9902)
Opis ogólny
Anti-MRC2 Antibody detects endogenous levels of total MRC2 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MRC2.
Immunogen Range: 121-170
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.