Kluczowe dokumenty
MAB2613
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-UPAR-Associated Protein, klon 2.h.9:F12
clone 2.h.9:F12, from mouse
Synonim(y):
CD280, Endocytic receptor 180, Macrophage mannose receptor 2, UPAR-associated protein, Urokinase receptor-associated protein, Endocytic receptor 180, C-type mannose receptor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2.h.9:F12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRC2(9902)
Opis ogólny
Białko związane z receptorem aktywatora plazminogenu urokinazy (uPARAP/Endo180/MRC2) jest członkiem rodziny receptorów mannozy makrofagów endocytarnych glikoprotein transmembranowych. Białko związane z UPAR jest białkiem błonowym zaangażowanym w obrót macierzy podczas przebudowy tkanek, w szczególności w wychwyt i wewnątrzkomórkową degradację kolagenu (Sulek, 2007).
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje białko związane z UPAR.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane uPAR D3 odpowiadające ludzkiemu białku związanemu z UPAR.
Zastosowanie
Anti-UPAR-Associated Protein Antibody, clone 2.h.9:F12 jest przeciwciałem przeciwko białku UPAR-Associated Protein do stosowania w WB, IH.
Jakość
Evaluated by Western Blot in U937 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.2 µg/ml of this antibody detected UPAR-Associated Protein on 10 µg of U937 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 180 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek U937
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1