Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4200412
Sigma-Aldrich
Anti-PLAUR/uPAR antibody, Mouse monoclonal
enhanced validation
clone PL231, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CD87, Anti-Plasminogen activator urokinase receptor, Anti-UPAR, Anti-URKR, Monoclonal Anti-PLAUR/uPAR antibody produced in mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PL231, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, rat, canine, human, mouse
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 4.0-8.0 μg/mL using extracts of HL-60 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAUR(5329)
Opis ogólny
Aktywator plazminogenu, receptor urokinazy (PLAUR) jest dobrze scharakteryzowanym receptorem dla proteaz degradujących macierz. Jest on kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.31.
Immunogen
peptyd odpowiadający sekwencji na C-końcu ludzkiego PLAUR/uPAR.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-PLAUR/uPAR wytwarzane u myszy zostało użyte w Western blotting (WB).
Działania biochem./fizjol.
Aktywator plazminogenu, receptor urokinazy (PLAUR) odgrywa istotną rolę w inwazji komórek nowotworowych, angiogenezie i przerzutach. Działa jako kluczowy regulator aktywatora plazminogenu na powierzchni komórki. Jest zaangażowany w różne normalne i patologiczne procesy. Podwyższoną ekspresję genu zaobserwowano w różnych typach nowotworów, w tym w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi (HNSCC). W związku z tym jest on uważany za silny biomarker do ukierunkowanego obrazowania lub terapii. Zwiększona ekspresja PLAUR prowadzi do progresji choroby nerek u dzieci.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SerpinB2 regulates stromal remodelling and local invasion in pancreatic cancer.
Harris N L E, et al.
Oncogene, 36(30), 4288-4288 (2017)
John H Rossmeisl et al.
OncoTargets and therapy, 10, 2077-2085 (2017-04-27)
The expression of the urokinase plasminogen activator receptor (uPAR), a glycosylphosphatidylinositol-anchored protein family member, and the activity of its ligand, urokinase-type plasminogen activator (uPA), have been associated with the invasive and metastatic potentials of a variety of human brain tumors
Association of Serum Soluble Urokinase Receptor Levels With Progression of Kidney Disease in Children.
Schaefer F, et al.
JAMA Pediatrics, 171(11), e172914-e172914 (2017)
Gene expression signature of fibroblast serum response predicts human cancer progression: similarities between tumors and wounds.
Chang H Y, et al.
PLoS Biology, 2(2), 7-7 (2004)
Yue Lang et al.
Cell death & disease, 10(6), 401-401 (2019-05-28)
Urokinase plasminogen activator receptor (uPAR) is upregulated in podocytes of glomerular diseases and crucially mediates podocyte injury through integrin β3 (ITGB3). We previously showed that the miR-30 family maintains podocyte structure and function by inhibiting injurious calcineurin signaling through nuclear