MABC1099
Anti-uPAR (CD87) Antibody, clone 5D6
clone 5D6, from mouse
Synonim(y):
Urokinase plasminogen activator surface receptor, CD87
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5D6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
hamster
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
hamster ... Plaur(100689422)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected uPAR (CD87) in Flow Cytometry applications (Ashida, H., et. al. (2006). J Biol Chem. 281(2):896-904; Lee, G.H., et. al. (2016). J Cell Biol. 215(5):705-718; Hirata, T., et. al. (2018). Nat Commun. 9(1):405; Hirata, T., et. al. (2013). J Biochem. 154(3):257-64).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected uPAR (CD87) in Immunocytochemistry applications (Kanzawa, N., et. al. (2012). J Lipid Res. 53(4):653-63).
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected uPAR (CD87) in one million Chinese hamster ovary (CHO) cells.