Kluczowe dokumenty
SAB2702341
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-ARID1A
clone GT3611, affinity isolated antibody
Synonim(y):
B120, BAF250, BAF250a, BM029
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT3611, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
242kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
2.61mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
western blot: 1:500-1:3,000
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ARID1A(8289)
Immunogen
Rekombinowane białko obejmujące sekwencję w regionie C-końca ludzkiego ARID1A.
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Ten gen koduje członka rodziny SWI/SNF, której członkowie mają aktywność helikazy i ATPazy i uważa się, że regulują transkrypcję niektórych genów poprzez zmianę struktury chromatyny wokół tych genów. Kodowane białko jest częścią dużego, zależnego od ATP kompleksu remodelującego chromatynę SNF/SWI, który jest wymagany do transkrypcyjnej aktywacji genów normalnie represjonowanych przez chromatynę. Posiada co najmniej dwie konserwowane domeny, które mogą być ważne dla jego funkcji. Po pierwsze, ma domenę wiążącą DNA, która może specyficznie wiązać sekwencję DNA bogatą w AT, o której wiadomo, że jest rozpoznawana przez kompleks SNF/SWI w locus beta-globiny. Po drugie, C-koniec białka może stymulować aktywację transkrypcyjną zależną od receptora glukokortykoidowego. Uważa się, że białko kodowane przez ten gen nadaje specyficzność kompleksowi SNF/SWI i może rekrutować kompleks do jego celów poprzez interakcje białko-DNA lub białko-białko. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczony przez powinowactwo do białka G
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)