Key Documents
SAB4700926
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD87 antibody produced in mouse
clone VIM5
Synonim(y):
PLAUR, U-PAR, UPAR, URKR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VIM5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
Q03405
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAUR(5329)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody VIM5 recognizes CD87 (urokinase plasminogen activator receptor), a 36-68 kDa single-chain GPI-anchored glycoprotein expressed on granulocytes, monocytes/macrophages, dendritic cells, endothelial cells, fibroblasts and keratinocytes.
Immunogen
human myeloid cell line THP-1
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mariska Davids et al.
Molecular genetics and metabolism, 130(1), 49-57 (2020-03-14)
Mutations in the ARV1 Homolog, Fatty Acid Homeostasis Modulator (ARV1), have recently been described in association with early infantile epileptic encephalopathy 38. Affected individuals presented with epilepsy, ataxia, profound intellectual disability, visual impairment, and central hypotonia. In S. cerevisiae, Arv1