MAB1563
Anti-Presenilin-1 Antibody, NT, clone hPS1-NT
culture supernatant, clone hPS1-NT, Chemicon®
Synonim(y):
Anty-ACNINV3, Anty-FAD, Anty-PS-1, Anty-PS1, Anty-S182
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
hPS1-NT, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSEN1(5663)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting: 1:250-1:500. Recommend blocking buffer is TBS containing 5% non fat milk and 0.01% Tween 20. It is recommended that you also dilute the antibody in this blocking buffer. Incubate with the MAB1563 for 1 to 2 hours at room temperature or overnight at 4°C.
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1