MABN819
Anti-Tau Antibody, oligomeric Antibody, clone TOMA-1
clone TOMA-1, from mouse
Synonim(y):
Microtubule-associated protein tau oligomer, Tau oligomer, PHF-tau oligomer, Paired helical filament-tau oligomer, Neurofibrillary tangle protein oligomer
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TOMA-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals (based on high homology)
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Please refer to the following publications regarding the use of TOMA clones in Dot Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Neutralization, and Western Blotting applications:
1. Vuono, R., et al. (2015). Brain. 138(Pt 7):1907-1918.
2. Castillo-Carranza, D.L., et al. (2015). J. Neurosci. 35(12):4857-4868.
3. Castillo-Carranza, D.L., et al. (2014). J. Neurosci. 34(12):4260-4272.
Jakość
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Tau oligmers in 25 µg of Alzheimer′s diseased human brain lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2