Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
ZMS1101
Sigma-Aldrich
Anti-Presenilin-1 Antibody, clone PS1-loop ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
PS-1, białko S182
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PS1-loop, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 52.67 kDa
observed mol wt ~52 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSEN1(5663)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon PS1-loop to rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa presenilinę-1. Celuje w epitop w C-końcowej połowie. Reaguje również z fragmentem C-końcowym.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający 116 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej Preseniliny-1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Presenilinę-1 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Presenilinę-1 w lizatach z komórek A431 i NIH3T3 oraz w tkance mózgowej myszy.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowany fragment ludzkiej Preseniliny-1 z KD wynoszącym 1,6 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła rekombinowany fragment ludzkiej preseniliny-1 w aplikacji ELISA.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Presenilinę-1 w komórkach A431.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Presenilinę-1 w lizacie komórek HeLa.
Opis wartości docelowych
Presenilina-1 (UniProt: P49768; znana również jako PS-1, Protein S182) jest kodowana przez gen PSEN1 (znany również jako AD3, PS1, PSNL1) (Gene ID: 5663) u człowieka. PS-1 i PS-2 są polietopowymi białkami transmembranowymi, które dzielą rozległą identyczność sekwencji aminokwasów. Są one funkcjonalnymi składnikami oddzielnych kompleksów o wysokiej masie cząsteczkowej w retikulum endoplazmatycznym (ER) i aparacie Golgiego i są niezbędne do proteolitycznego rozszczepienia kilku białek, w tym βAPP i Notch. PS-1 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z pięcioma domenami cytoplazmatycznymi, dziewięcioma domenami transbłonowymi i pięcioma domenami luminalnymi. PS-1 ulega ekspresji w wielu tkankach, w tym w różnych regionach mózgu, wątroby, śledziony i węzłów chłonnych. PS-1 może przemieszczać się ze związanym NOTCH1 z retikulum endoplazmatycznego i/lub Golgiego na powierzchnię komórki. Po syntezie PS-1 może zostać rozszczepiona na 3 łańcuchy: Podjednostkę Presenilin-1 NTF (aa 1-298), Podjednostkę Presenilin-1 CTF (aa 299-467) i Presenilin-1 CTF12 (aa 346-467). Fragmenty NTF i CTF powstają w wyniku heterogenicznego przetwarzania proteolitycznego. Podczas apoptozy CTF może być dalej rozszczepiany przez kaspazę-3, tworząc PS1-CTF12. PS-1 jest katalityczną podjednostką kompleksu -sekretazy, który katalizuje wewnątrzbłonowe rozszczepienie integralnych białek błonowych, takich jak receptory Notch i białko prekursorowe amyloidu-b (APP). Jego aktywność proteazy wymaga obecności innych członków kompleksu -sekretazy. PS-1 odgrywa rolę w kaskadach sygnałowych Notch i Wnt oraz regulacji procesów niższego szczebla. Zgłoszono ponad 40 różnych mutacji w genie PS1, które stanowią około 30 do 50% wszystkich rodzinnych chorób Alzheimera (FAD). To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Zhang, S., et al. (2013). Transl. Neurodegener. 2(1); 15; Fraering, PC., et al. (2004). Biochemistry. 43(30); 9774-9789;
Ray, WJ., et al. (1999). J. Biol. Chem. 274(51); 36801-36807).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)