Kluczowe dokumenty
SAB2109153
Sigma-Aldrich
Anti-PLAUR (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CD87, UPAR, URKR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAUR(57396)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor dla aktywatora plazminogenu urokinazy i, biorąc pod uwagę jego rolę w lokalizacji i promowaniu tworzenia plazminy, prawdopodobnie wpływa na wiele normalnych i patologicznych procesów związanych z aktywacją plazminogenu na powierzchni komórki i zlokalizowaną degradacją macierzy zewnątrzkomórkowej. Wiąże zarówno proproteinę, jak i dojrzałe formy aktywatora plazminogenu urokinazy i umożliwia aktywację proenzymu związanego z receptorem przez plazminę. Białko nie ma domen transbłonowych ani cytoplazmatycznych i może być zakotwiczone w błonie plazmatycznej przez cząsteczkę glikozylo-fosfatydyloinozytolu (GPI) po rozszczepieniu powstającego polipeptydu w pobliżu jego końca karboksylowego. Jednakże, rozpuszczalne białko jest również produkowane w niektórych typach komórek. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Proproteina doświadcza kilku posttranslacyjnych reakcji rozszczepienia, które nie zostały jeszcze w pełni zdefiniowane.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region PLAUR
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ELELVEKSCTHSEKTNRTLSYRTGLKITSLTEVVCGLDLCNQGNSGRAVT
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)