Kluczowe dokumenty
SAB2109054
Sigma-Aldrich
Anti-IL12RB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
72 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
pig, rabbit, horse, mouse, bovine, sheep, canine, guinea pig, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL12RB2(57396)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem transmembranowym typu I, zidentyfikowanym jako podjednostka kompleksu receptora interleukiny 12. Wykazano, że koekspresja tego białka i białka IL12RB1 prowadzi do tworzenia miejsc wiązania IL12 o wysokim powinowactwie i odtworzenia sygnalizacji zależnej od IL12. Ekspresja tego genu jest regulowana w górę przez interferon gamma w komórkach Th1 i odgrywa rolę w różnicowaniu komórek Th1. Stwierdzono, że regulacja tego genu w górę jest związana z wieloma chorobami zakaźnymi, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna i trąd, które uważa się za przyczyniające się do odpowiedzi zapalnej i obrony gospodarza.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiej IL12RB2
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DVWYMKRHIDYSRQQISLFWKNLSVSEARGKILHYQVTLQELTGGKAMTQ
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)