Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA012012
Sigma-Aldrich
Anti-PIGR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Przeciwciało PIGR - Przeciwciało anty-PIGR produkowane u królików, Przeciwciało Pigr
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LLFSVVINQLRLSDAGQYLCQAGDDSNSNKKNADLQVLKPEPELVYEDLRGSVTFHCALGPEVANVAKFLCRQSSGENCDVVVNTLGKRAPAFEGRILLNPQDKDGSFSVVITGLRKEDAGRYLCGAHS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIGR(5284)
Opis ogólny
PIGR (polimeryczny receptor immunoglobulin) jest glikoproteiną przezbłonową należącą do nadrodziny immunoglobulin. Jest syntetyzowany przez błony śluzowe komórek nabłonkowych i gruczołów zewnątrzwydzielniczych, a następnie ulega ekspresji w cytoplazmie i błonie komórkowej.
Immunogen
Polymeric immunoglobulin receptor Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Anti-PIGR antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
PIGR (polimeryczny receptor immunoglobulin) jest silnie związany z transcytozą immunoglobulin w adaptacyjnym układzie odpornościowym błony śluzowej. Kieruje transportem wydzielniczych immunoglobulin do powierzchni luminalnej błony śluzowej jelita poprzez interakcję z polimeryczną immunoglobuliną A (pIgA) i immunoglobuliną M (pIgM). Tworzy kompleks pIgs-pIgR. Kompleks ten jest rozszczepiany na powierzchni wierzchołkowej w celu uwolnienia wydzielniczych immunoglobulin (sIgs). Jego wysoką ekspresję odnotowano w kilku ludzkich nowotworach, w tym w raku trzustki. Przewiduje się, że specyficzna dla guza ekspresja PIGR może być potencjalnym markerem nowotworowym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70267
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard Fristedt et al.
PloS one, 9(11), e112728-e112728 (2014-11-15)
The polymeric immunoglobulin receptor (pIgR) is a key component of the mucosal immune system that mediates epithelial transcytosis of immunoglobulins. High pIgR expression has been reported to correlate with a less aggressive tumour phenotype and an improved prognosis in several
Jonna Berntsson et al.
Journal of ovarian research, 7, 26-26 (2014-02-27)
High expression of the polymeric immunoglobulin receptor (PIGR) has previously been associated with a favourable prognosis in a few cancer forms, but its expression and relationship with clinical outcome in epithelial ovarian cancer (EOC) has not yet been reported. The
Kosaku Nanki et al.
Nature, 577(7789), 254-259 (2019-12-20)
With ageing, normal human tissues experience an expansion of somatic clones that carry cancer mutations1-7. However, whether such clonal expansion exists in the non-neoplastic intestine remains unknown. Here, using whole-exome sequencing data from 76 clonal human colon organoids, we identify
Richard Fristedt et al.
Journal of translational medicine, 12, 83-83 (2014-04-04)
The polymeric immunoglobulin receptor (PIGR) has been proposed to be a candidate prognostic biomarker in a few cancer forms, and one previous study reported that reduced PIGR expression signifies more aggressive tumours of the distal esophagus and gastroesophageal junction (GEJ).
Paolo Trevisi et al.
PloS one, 8(11), e81473-e81473 (2013-11-16)
To date few studies have addressed the development and function of the porcine gastric mucosal immune system and this is a major limitation to understanding the immunopathogenesis of infections occurring in young pigs. The polymeric immunoglobulin receptor (pIgR) mediates the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA012012-25UL4061842784721
HPA012012-100UL4061836320393