Merck
HPA020549
Sigma-Aldrich
Anti-SHMT2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Glycine hydroxymethyltransferase, Anti-SHMT, Anti-Serine hydroxymethyltransferase, mitochondrial, Anti-Serine methylase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
NTCPGDRSAITPGGLRLGAPALTSRQFREDDFRRVVDFIDEGVNIGLEVKSKTAKLQDFKSFLLKDSETSQRLANLRQRVEQFARAF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SHMT2(6472)
Opis ogólny
Hydroksymetylotransferaza serynowa 2 (SHMT2) jest enzymem mitochondrialnym, a kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 12.
Immunogen
Serine hydroxymethyltransferase, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SHMT2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Hydroksymetylotransferaza serynowa 2 (SHMT2) katalizuje powstawanie glicyny z seryny. W komórkach, które proliferują, enzym ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ działa jako źródło glicyny. W nowotworach SHMT2 hamuje aktywność kinazy pirogronianowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73862
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Devon L Johnstone et al.
Brain : a journal of neurology, 142(3), 542-559 (2019-01-23)
Biallelic pathogenic variants in PLPBP (formerly called PROSC) have recently been shown to cause a novel form of vitamin B6-dependent epilepsy, the pathophysiological basis of which is poorly understood. When left untreated, the disease can progress to status epilepticus and
Yu Geon Lee et al.
Oncogenesis, 10(2), 18-18 (2021-02-28)
Mitochondrial proteases are key components in mitochondrial stress responses that maintain proteostasis and mitochondrial integrity in harsh environmental conditions, which leads to the acquisition of aggressive phenotypes, including chemoresistance and metastasis. However, the molecular mechanisms and exact role of mitochondrial
Michael E Pacold et al.
Nature chemical biology, 12(6), 452-458 (2016-04-26)
Serine is both a proteinogenic amino acid and the source of one-carbon units essential for de novo purine and deoxythymidine synthesis. In the canonical pathway of glucose-derived serine synthesis, Homo sapiens phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) catalyzes the first, rate-limiting step. Genetic
Sha Yao et al.
Translational lung cancer research, 10(6), 2523-2538 (2021-07-24)
Lung cancer remains the major cause of cancer related death worldwide. The discovery of targeted therapies against activating mutations in genes like EGFR considerably improved the prognosis for a subgroup of patients but still leaves a large part without a
Scott J Hebbring et al.
Journal of neurochemistry, 120(6), 881-890 (2012-01-10)
Serine hydroxymethyltransferase (SHMT) catalyzes the transfer of a β-carbon from serine to tetrahydrofolate to form glycine and 5,10-methylene-tetrahydrofolate. This reaction plays an important role in neurotransmitter synthesis and metabolism. We set out to resequence SHMT1 and SHMT2, followed by functional
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA020549-100UL4061836324933
HPA020549-25UL4061842874408