Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Key Documents
SAB5701022
Sigma-Aldrich
Anti- SHMT2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
2.83 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SHMT2(6472)
Opis ogólny
This gene encodes the mitochondrial form of a pyridoxal phosphate-dependent enzyme that catalyzes the reversible reaction of serine and tetrahydrofolate to glycine and 5,10-methylene tetrahydrofolate. The encoded product is primarily responsible for glycine synthesis. The activity of the encoded protein has been suggested to be the primary source of intracellular glycine. The gene which encodes the cytosolic form of this enzyme is located on chromosome 17. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 265-504 of human SHMT2 (NP_005403.2).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1