Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA012014
Sigma-Aldrich
Anti-KRT10 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CK-10, Anti-Cytokeratin-10, Anti-K10, Anti-Keratin, type I cytoskeletal 10, Anti-Keratin-10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
EQLAEQNRKDAEAWFNEKSKELTTEIDNNIEQISSYKSEITELRRNVQALEIELQSQLALKQSLEASLAETEGRYCVQLSQIQAQISALEEQLQQIRAETECQNTEYQQLLDIKIRLE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT10(3858)
Immunogen
Keratin, type I cytoskeletal 10 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KRT10 (keratyna 10) to łańcuch włókien pośrednich o masie 56,5 kDa należący do rodziny keratyn typu I. Ulega ekspresji w zróżnicowanych nadpodstawnych warstwach komórek warstwowych naskórka. Bierze udział głównie w tworzeniu sieci włókien cytokeratynowych do jąderka. Mutacje w genie powodują rzadkie zaburzenie genodermatozy określane jako ichtioza z konfetti (IWC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70291
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iris Spoerri et al.
JAMA dermatology, 151(1), 64-69 (2014-09-12)
Ichthyosis with confetti (IWC) is a genodermatosis caused by dominant negative mutations in the gene encoding keratin 10 (KRT10). We investigated clinical and genetic details of a substantial number of patients with IWC in order to define major and minor
X M Zhou et al.
The Journal of biological chemistry, 263(30), 15584-15589 (1988-10-25)
We present the complete amino acid sequence of the human keratin 10 (type I) intermediate filament chain expressed in terminally differentiated epidermal cells. Comparisons of this sequence with its mouse and bovine counterparts allow us to describe structural features of
Keith A Choate et al.
Science (New York, N.Y.), 330(6000), 94-97 (2010-08-28)
Somatic loss of wild-type alleles can produce disease traits such as neoplasia. Conversely, somatic loss of disease-causing mutations can revert phenotypes; however, these events are infrequently observed. Here we show that ichthyosis with confetti, a severe, sporadic skin disease in
M Y Darmon et al.
Molecular biology reports, 12(4), 277-283 (1987-01-01)
We present here the nucleotide sequence of a 1700 bp-long cDNA encoding human epidermal keratin No. 10 (56.5 kDa). cDNA clones of the acidic keratin family were first isolated from a pBR322 human epidermal cDNA library by hybridization with a
Yoke-Chen Chang et al.
Toxicology and applied pharmacology, 280(2), 236-244 (2014-08-17)
Sulfur mustard (bis(2-chloroethyl) sulfide, SM) is a highly reactive bifunctional alkylating agent inducing edema, inflammation, and the formation of fluid-filled blisters in the skin. Medical countermeasures against SM-induced cutaneous injury have yet to be established. In the present studies, we