Merck
HPA023040
Sigma-Aldrich
Anti-KRT14 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CK-14, Anti-Cytokeratin-14, Anti-K14, Anti-Keratin, type I cytoskeletal 14, Anti-Keratin-14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
TYRRLLEGEDAHLSSSQFSSGSQSSRDVTSSSRQIRTKVMDVHDGKVVSTHEQVLRTKN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT14(3861)
Opis ogólny
CK14/ KRT14 (keratyna 14) jest jednym z izotypów cytokeratyny ludzkich komórek. Jest to białko filamentu pośredniego. Znajduje się na ludzkim chromosomie 17q21.
Immunogen
Keratin, type I cytoskeletal 14 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-KRT14 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CK14 / KRT14 (keratyna 14) uczestniczy w zbiorowej inwazji gruczolakowatego raka torbielowatego ślinianki (SACC). Mutacje w KRT14 powodują epidermolysis bullosa simplex.
KRT14 (keratyna 14) jest wymagana do wytworzenia okołojądrowej struktury włókien keratynowych w keratynocytach. Jest kluczowym graczem w montażu, organizacji i dynamice włókien keratynowych. Mutacje w KRT14 są związane z epidermolysis bullosa simplex. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75948
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julian Schwebler et al.
Scientific reports, 13(1), 12261-12261 (2023-07-29)
In vitro culture and generation of highly specialized goblet cells is still a major challenge in conjunctival 3D in vitro equivalents. A model comprising all physiological factors, including mucus-secreting goblet cells has the potential to act as a new platform
Anna Leikeim et al.
Scientific reports, 12(1), 16269-16269 (2022-09-30)
Malignant melanoma is among the tumor entities with the highest increase of incidence worldwide. To elucidate melanoma progression and develop new effective therapies, rodent models are commonly used. While these do not adequately reflect human physiology, two-dimensional cell cultures lack
Angela Rossi et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (96)(96), doi:10-doi:10 (2015-03-06)
In vitro models are a cost effective and ethical alternative to study cutaneous wound healing processes. Moreover, by using human cells, these models reflect the human wound situation better than animal models. Although two-dimensional models are widely used to investigate
Novel de novo mutation in KRT14 underlies a localized form of epidermolysis bullosa simplex.
Monika Ołdak et al.
European journal of dermatology : EJD, 23(3), 404-406 (2013-06-19)
Jouni Uitto et al.
The Journal of investigative dermatology, 136(2), 352-358 (2016-01-24)
Epidermolysis bullosa (EB), a group of complex heritable blistering diseases, is the topic of triennial research meetings organized by DEBRA International, Vienna, Austria, the network of national EB patient advocacy organizations. The DEBRA 2015 Research Conference, held in May 2015
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA023040-25UL4061842882991
HPA023040-100UL4061837139840