Kluczowe dokumenty
SAB5500124
Sigma-Aldrich
Anti-Keratin 14 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP53, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CK14, Anti-EBS1, Anti-EBS1A, Anti-EBS1B, Anti-EBS1C, Anti-EBS1D, Anti-EBS3, Anti-EBS4, Anti-K14, Anti-NFJ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP53, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, bovine, mouse, pig
metody
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT14(3861)
Opis ogólny
Keratin 14 belongs to the type A (acidic) subfamily of low molecular weight keratins and exists in combination with keratin 5.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to C-terminus of human cytokeratin 14.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew P Dent et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 60, 203-211 (2019-06-04)
The development and normal function of prostate tissue depends on signalling interactions between stromal and epithelial compartments. Development of a prostate microtissue composed of these two components can help identify substance exposures that could cause adverse effects in humans as