MAB1614
Anti-Kinesin Antibody, heavy chain, a.a.420-445, clone H2
clone H2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-HEL-S-61, Anti-KINH, Anti-KNS, Anti-KNS1, Anti-UKHC
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
sea urchin, rat, chicken, squid, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIF5B(3799)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
A previous lot was used on paraformaldehyde fixed tissue. Also works for EM.
Immunocytochemistry:
A previous lot of this antibody was used in Immunocytochemistry.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in Immunoprecipitation.
EIA/RIA:
A previous lot of this antibody was used in RIA.
Immunoblotting: recognizes 124kDa KHC and its proteolytic fragments.
Inhibition of kinesin mediated transport {Brady, et al PNAS 87(3):1061-1065, 1990.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Jakość
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected KINESIN (HEAVY CHAIN) on 10 μg of Mouse Brain lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2