Kluczowe dokumenty
EP5391070026
Eppendorf(R) Plate Adapter HeatSealer S100
for 96 and 384 well plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.15
Właściwości
for 96 and 384 well plates
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5391070026 (Global)
Cechy i korzyści
Hermetic Sealing, of multiwell plates
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)