Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1681
Sigma-Aldrich
Anti-Calreticulin Antibody, clone 1F16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CRP55
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F16, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 48.14 kDa
observed mol wt ~58 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, horse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALR(811)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1F16 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa kalretikulinę. Celuje w epitop w obrębie 21 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej kalretikuliny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek U2OS.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło kalretikulinę w lizacie komórek U2OS.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło kalretikulinę w lizacie komórek NIH3T3.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała kalretikulinę z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło kalretikulinę w komórkach U2OS.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kalretikulina (UniProt: P27797; znana również jako CRP55, Calregulin, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ERp60, HACBP, grp60) jest kodowana przez gen CALR (znany również jako CRTC) (Gene ID: 811) u człowieka. Kalretikulina jest wysoce konserwatywnym, monomerycznym białkiem retikulum endoplazmatycznego, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-17), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy (aa 18-417). Służy jako wiążący wapń chaperon, który promuje fałdowanie, montaż oligomerów i kontrolę jakości w retikulum endoplazmatycznym poprzez cykl kalretikuliny / kaleksyny. Składa się z trzech odrębnych domen: N-końcowa domena globularna podobna do lektyny, która jest wymagana do interakcji z integrynami i zawiera miejsce wiązania DNA podobne do receptora steroidowego, które jest zaangażowane w funkcje przyzwoitki; druga domena to centralna domena bogata w prolinę, która tworzy wydłużoną strukturę podobną do ramienia i ma wysokie powinowactwo i niską zdolność wiązania wapnia i uczestniczy w jego aktywności przyzwoitki. Trzecia domena jest wysoce kwaśna, zlokalizowana w regionie C-końcowym, wykazuje niskie powinowactwo i wysoką zdolność wiązania Ca2+ i jest zaangażowana w funkcje buforowania wapnia kalretikuliny. Posiada również motyw KDEL na C-końcu, który jest odpowiedzialny za pobieranie kalretikuliny z aparatu Golgiego do retikulum endoplazmatycznego. Według doniesień, komórki nowotworowe poddawane immunogennej śmierci komórkowej eksponują kalretikulinę na swojej powierzchni, co sprzyja wychwytywaniu martwych komórek przez fagocyty. Mutacje prowadzące do utraty funkcji genu CALR promują onkogenezę poprzez upośledzenie homeostazy w zdrowych komórkach i utrudniają naturalny i oparty na terapii nadzór immunologiczny. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Fucikova, J., et al. (2021). Cell Res. 31(1); 5-16; Krause, KH., i Michalak, M. (1997). Cell. 88(4); 439-443).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)