SAB5702015
Anti-Calreticulin Antibody, clone 7T5B2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CRT, HEL-S-99n, RO, SSA, cC1qR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7T5B2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:100 - 1:500
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EPAVYFKEQFLDGDGWTSRWIESKHKSDFGKFVLSSGKFYGDEEKDKGLQTSQDARFYALSASFEPFSNKGQTLVVQFTVKHEQNIDCGGGYVKLFPNSLDQTDMHGDSEYNIMFGPDICGPGTKKVHVIFNYKGKNVLINKDIRCKDDEFTHLYTLIVRPDNTYEVKIDNSQVESGSLEDDWDFL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALR(811)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)