MABT217
Anti-Calreticulin Antibody, clone 16B11.1
clone 16B11.1, from mouse
Synonim(y):
Calreticulin, CRP55, Calregulin, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ERp60, HACBP, grp60
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
16B11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALR(811)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cyometry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Calreticulin in non serum starved HeLa cells.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calreticulin on 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1