Kluczowe dokumenty
SAB4701084
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD261-APC antibody produced in mouse
clone DR-4-02
Synonim(y):
APO2, DR4, TNFRSF10A TRAILR1, TRAIL receptor 1, TRAIL-R1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DR-4-02, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1 μg/mL
nr dostępu
NP_003835
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The antibody DR-4-02 recognizes TRAIL-R1 (DR4), a human death receptor 4 (468 amino acids) expressed in most human tissues (spleen, peripheral blood leucocytes, thymus) and in a variety of tumour-derived cell lines.
Immunogen
Fusion protein containing the extracellular part of TRAIL-R1 and the constant part of the heavy chain of the human IgG1.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)