Key Documents
P0493
Monoclonal Anti-PRMT5 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone PRMT5-21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Protein-Arginine Methyl Transferase 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PRMT5-21, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa by SDS-PAGE
reaktywność gatunkowa
mouse, hamster, bovine, canine, monkey, rat, human, chicken
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using whole cell extract of human melanoma cell line G361
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRMT5(10419)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane