Kluczowe dokumenty
SAB2101125
Sigma-Aldrich
Anti-IDH2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ICD-M, Anti-IDH, Anti-IDHM, Anti-IDP, Anti-Isocitrate dehydrogenase 2 (NADP+), mitochondrial
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog, bovine, mouse, rat, guinea pig, rabbit, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDH2(3418)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego IDH2
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenazy izocytrynianowe katalizują oksydacyjną dekarboksylację izocytrynianu do 2-oksoglutaranu. Enzymy te należą do dwóch różnych podklas, z których jedna wykorzystuje NAD(+) jako akceptor elektronów, a druga NADP(+). Zgłoszono pięć dehydrogenaz izocytrynianowych: trzy dehydrogenazy izocytrynianowe zależne od NAD(+), które lokalizują się w macierzy mitochondrialnej, oraz dwie dehydrogenazy izocytrynianowe zależne od NADP(+), z których jedna jest mitochondrialna, a druga głównie cytozolowa. Każdy izozym zależny od NADP(+) jest homodimerem. IDH2 jest NADP(+)-zależną dehydrogenazą izocytrynianową występującą w mitochondriach. Odgrywa rolę w metabolizmie pośrednim i produkcji energii. Białko to może ściśle wiązać się lub oddziaływać z kompleksem dehydrogenazy pirogronianowej. Dehydrogenazy izocytrynianowe katalizują oksydacyjną dekarboksylację izocytrynianu do 2-oksoglutaranu. Enzymy te należą do dwóch różnych podklas, z których jedna wykorzystuje NAD(+) jako akceptor elektronów, a druga NADP(+). Zgłoszono pięć dehydrogenaz izocytrynianowych: trzy dehydrogenazy izocytrynianowe zależne od NAD(+), które lokalizują się w macierzy mitochondrialnej, oraz dwie dehydrogenazy izocytrynianowe zależne od NADP(+), z których jedna jest mitochondrialna, a druga głównie cytozolowa. Każdy izozym zależny od NADP(+) jest homodimerem. Białko kodowane przez ten gen jest NADP(+)-zależną dehydrogenazą izocytrynianową występującą w mitochondriach. Odgrywa rolę w metabolizmie pośrednim i produkcji energii. Białko to może ściśle wiązać się lub oddziaływać z kompleksem dehydrogenazy pirogronianowej. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GGTVFREPIICKNIPRLVPGWTKPITIGRHAHGDQYKATDFVADRAGTFK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2101125-100UL4061836140632
SAB2101125-50UG