Kluczowe dokumenty
CAD9928B
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE w/SS bite protector
size 18G, L × diam. 1.5 in. × 2 mm , ball
Synonim(y):
Igła do karmienia z osłoną przeciwzgryzową, Igła do podawania PTFE
About This Item
Kod UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
rozmiar
18G
opakowanie
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
dł. × śr.
1.5 in. × 2 mm , ball
Opis ogólny
  • Elastyczna rurka PTFE, pokryta na końcu piasty stalą nierdzewną typu 304, zapobiegającą uszkodzeniu rurki w wyniku gryzienia podczas użytkowania.
  • Rurka PTFE jest bardziej miękka niż inne rodzaje rurek, bardzo elastyczna i półprzezroczysta, co ułatwia potwierdzenie podania odczynnika.
  • Plastikowe piasty Luer i miękkie silikonowe końcówki
  • Nietoksyczne i niepirogenne
  • Pakowane po 5 igieł w sterylnym woreczku Tyvek - 20 woreczków w pudełku
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)