CAD9920
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE
size 20G, L × diam. 1.5 in. × 1.9 mm , ball
Synonim(y):
Igła do podawania PTFE, Sterylna igła do karmienia
About This Item
Polecane produkty
rozmiar
20G
opakowanie
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
dł. × śr.
1.5 in. × 1.9 mm , ball
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
- Plastic Luer hubs and soft silicone tips
- Non-toxic and no-pyrogenic
- Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)