CAD7901
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 22G, L × diam. 1 in. × 1.25 mm , ball
About This Item
Kod UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
rozmiar
22G
opakowanie
pkg of 12 ea
dł. × śr.
1 in. × 1.25 mm , ball
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Stały kształt z rurki ze stali nierdzewnej
- Kulki ze stali nierdzewnej
- Możliwość czyszczenia i ponownego użycia w razie potrzeby
- Niesterylne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD7901-12EA | 4061832518022 |