Merck
HPA002192
Sigma-Aldrich
Anti-LONP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LONHs antibody produced in rabbit, Anti-LONP antibody produced in rabbit, Anti-Lon protease homolog, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit, Anti-Lon protease-like protein antibody produced in rabbit, Anti-Mitochondrial ATP-dependent protease Lon antibody produced in rabbit, Anti-Serine protease 15 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
VEEKIKQTHRKYLLQEQLKIIKKELGLEKDDKDAIEEKFRERLKELVVPKHVMDVVDEELSKLGLLDNHSSEFNVTRNYLDWLTSIPWGKYSNENLDLARAQAVLEEDHYGMEDVKKRILEFIAVSQLRGSTQGKILCFYGP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LONP1(9361)
Opis ogólny
Stymulowane przez ATP białko macierzy mitochondrialnej, LONP1 (lon peptidase 1, mitochondrial) występuje u bakterii, drożdży i ludzi. U człowieka jest kodowana w jądrze. Jest zlokalizowana głównie w macierzy mitochondrialnej. Znaleziono ją w płucach, dwunastnicy, wątrobie i sercu, ale nie w komórkach grasicy.
Immunogen
Lon protease homolog, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
U ludzi, LONP1 (lon peptydaza 1, mitochondrialna) jest zaangażowana w regulację replikacji mitochondrialnego DNA poprzez wiązanie się z elementem bogatym w TG. Wiąże się z mitochondrialnymi promotorami, modulując ekspresję genów za pomocą specyficznego dla miejsca wiązania jednoniciowego DNA. Zapobiega rozległemu utlenianiu, agregacji i akumulacji białek macierzy mitochondrialnej, takich jak akonitaza. W ten sposób LONP1 odgrywa istotną rolę w mechanizmie obronnym przed stresem. W sytuacji stresowej wiąże się z określonymi miejscami w mitochondrialnym DNA (mtDNA). Odgrywa również ważną rolę w metabolizmie, uszkodzeniu i naprawie mtDNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83086
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yair M Gozal et al.
Journal of proteome research, 8(11), 5069-5079 (2009-09-15)
Neurodegenerative diseases are often defined pathologically by the presence of protein aggregates. These aggregates, including amyloid plaques in Alzheimer's disease (AD), result from the abnormal accumulation and processing of proteins, and may ultimately lead to neuronal dysfunction and cell death.
Pedro M Quirós et al.
The Journal of cell biology, 216(7), 2027-2045 (2017-06-02)
Mitochondrial stress activates a mitonuclear response to safeguard and repair mitochondrial function and to adapt cellular metabolism to stress. Using a multiomics approach in mammalian cells treated with four types of mitochondrial stressors, we identify activating transcription factor 4 (ATF4)
G K Fu et al.
Biochemistry, 37(7), 1905-1909 (1998-03-04)
LON proteases, which are ATP-dependent and exhibit ATPase activity, are found in bacteria, yeast, and humans. In Escherichia coli, LON is known to regulate gene expression by targeting specific regulatory proteins for degradation. The yeast and human LON proteins are
Bin Luo et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 18(4), 242-252 (2016-04-25)
Helicobacter pylori infection is the strongest risk factor for development of gastric cancer. Host cellular stress responses, including inflammatory and immune responses, have been reported highly linked to H. pylori-induced carcinogenesis. However, whether mitochondrial regulation and metabolic reprogramming, which are
Daniela A Bota et al.
Nature cell biology, 4(9), 674-680 (2002-08-29)
Mitochondrial aconitase is sensitive to oxidative inactivation and can aggregate and accumulate in many age-related disorders. Here we report that Lon protease, an ATP-stimulated mitochondrial matrix protein, selectively recognizes and degrades the oxidized, hydrophobic form of aconitase after mild oxidative
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA002192-100UL4061837133756
HPA002192-25UL4061842781003