Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV31403
Sigma-Aldrich
Anti-MXI1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MAD2, Anti-MAX interactor 1, Anti-MGC43220, Anti-MXD2, Anti-MXI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, guinea pig, dog, bovine, human, mouse, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MXI1(4601)
Opis ogólny
Max interactor 1 (MXI1) jest białkiem zawierającym bHLH-Zip, które wiąże się z Max, wiążąc miejsca rozpoznawania Myc-Max. Mutacje MXI1 są powiązane z rakiem prostaty.
Przeciwciało Rabbit Anti-MXI1 rozpoznaje ludzkie, mysie, szczurze, kurze, bydlęce, zebrafish i psie MXI1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MXI1
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-MXI1 może być stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Ekspresja genu c-myc, który wytwarza onkogenny czynnik transkrypcyjny, jest ściśle regulowana w normalnych komórkach, ale często ulega deregulacji w ludzkich nowotworach. Gen MXI1 koduje transkrypcyjne białko represorowe, które negatywnie reguluje funkcję MYC, a zatem jest potencjalnym supresorem nowotworu. Białko to hamuje aktywność transkrypcyjną MYC poprzez konkurowanie z MAX, innym podstawowym białkiem helisa-pętla-helisa, które wiąże się z MYC i jest wymagane do jego funkcjonowania. Defekty w MXI1 są często spotykane u pacjentów z nowotworami prostaty. Ekspresja genu c-myc, który wytwarza onkogenny czynnik transkrypcyjny, jest ściśle regulowana w normalnych komórkach, ale często ulega deregulacji w ludzkich nowotworach. Białko kodowane przez ten gen jest represorem transkrypcji, który negatywnie reguluje funkcję MYC, a zatem jest potencjalnym supresorem nowotworu. Białko to hamuje aktywność transkrypcyjną MYC poprzez konkurowanie o MAX, inne podstawowe białko helisa-pętla-helisa, które wiąże się z MYC i jest wymagane do jego funkcjonowania. Defekty w tym genie są często wykrywane u pacjentów z nowotworami prostaty. Opisano trzy alternatywnie splicowane transkrypty kodujące różne izoformy. Mogą istnieć dodatkowe alternatywnie splicowane transkrypty, ale produkty tych transkryptów nie zostały zweryfikowane eksperymentalnie.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LNKAKAHIKKLEEAERKSQHQLENLEREQRFLKWRLEQLQGPQEMERIRM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L R Eagle et al.
Nature genetics, 9(3), 249-255 (1995-03-01)
The Mxi1 protein negatively regulates Myc oncoprotein activity and thus potentially serves a tumour suppressor function. MXI1 maps to chromosome 10q24-q25, a region that is deleted in some cases of prostate cancer. We have detected mutations in the retained MXI1
A S Zervos et al.
Cell, 72(2), 223-232 (1993-01-29)
We used the interaction trap to isolate a novel human protein that specifically interacts with Max. This protein, Mxi1 (for Max interactor 1), contains a bHLH-Zip motif that is similar to that found in Myc family proteins. Mxi1 interacts specifically
C L Pang et al.
Oncogene, 33(31), 4039-4049 (2013-10-22)
High-risk human papillomaviruses are causative agents of cervical cancer. Viral protein E7 is required to establish and maintain the pro-oncogenic phenotype in infected cells, but the molecular mechanisms by which E7 promotes carcinogenesis are only partially understood. Our transcriptome analyses