Key Documents
1.02367
Magnesium chloride hexahydrate
cryst. EMPROVE® API Ph Eur,BP,JPC,USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Magnesium dichloride
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
JPC
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® API
Postać
solid
siła działania
8100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
rozpuszczalność
468.7 g/L
Zastosowanie
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1