1.01872
Magnesium chloride hexahydrate
crystalline, Ph. Eur., JPC, USP, FCC, E 511
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Magnesium dichloride
About This Item
Polecane produkty
agency
JPC
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
zgodność regionalna
FCC
Formularz
crystalline
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1