Kluczowe dokumenty
880173P
Avanti
DMG-pSar25 Maleimide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-sukcynylo-N-polisarkozyno-25-N-maleimid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C113H191N27O32
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2439.89
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1X10 mg (880173P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CNC(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Zastosowanie
Ukierunkowane dostarczanie leków
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)