Merck
870315P
Avanti
N-tetradecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-tetradecyl polysarcosine-25
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C89H156N26O25
Masa cząsteczkowa:
1990.35
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1x25 mg (870315P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870315P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3