Merck
870340P
Avanti
DMG-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-succinyl-N-polysarcosine-25
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C112H194N26O32
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2416.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 x 25 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Dostarczanie leków
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870340P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)