Merck
860539P
Avanti
C16 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
D-glukozylo-β-1,1′-N-palmitoilo-D-erytro-sfingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H77NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
700.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (860539P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860539P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Klucz InChI
VJLLLMIZEJJZTE-NNTBDIJYSA-N
Opis ogólny
Glukozylo(β) ceramid (β-GlcCer) jest naturalnie występującym glikolipidem i wszechobecnym metabolitem wewnątrzkomórkowym. Może być obecny w retikulum endoplazmatycznym lub aparacie Golgiego.
Zastosowanie
Ceramid C16 glukozylo(β) (d18:1/16:0) lub D-glukozylo-β-1,1′-N-palmitoilo-D-erytro-sfingozyna została wykorzystana jako roztwór podstawowy do leczenia bakterii in vitro oraz do badania roli sfingolipidów w infekcjach płucnych Pseudomonas aeruginosa w mukowiscydozie (CF). Może być stosowany do ilościowego oznaczania lipidów w komórkach białka zielonej fluorescencji (GFP) i białka transportu kwasów tłuszczowych 4 (FATP4) przy użyciu tandemowej spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (ESI-MS/MS).
Działania biochem./fizjol.
Glukozylo(β) ceramid (β-GlcCer) jest endogennym ligandem lektyny typu C indukowanej makrofagami (Mincle), który ma właściwości immunostymulujące. Stymuluje również zapalne i nabyte odpowiedzi immunologiczne na komórkach szpikowych poprzez Mincle. Jest to potencjalny biomarker w chorobie Gauchera. β-GlcCer reguluje funkcję naturalnych limfocytów T (NKT) i wykazuje działanie antymetastatyczne. Zrównoważony poziom wewnątrzkomórkowego β-GlcCer jest niezbędny do utrzymania homeostazy tkanek.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860539P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860539P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Marko Jović et al.
Molecular biology of the cell, 23(8), 1533-1545 (2012-02-18)
Gaucher disease is a lysosomal storage disorder caused by a defect in the degradation of glucosylceramide catalyzed by the lysosomal enzyme β-glucocerebrosidase (GBA). GBA reaches lysosomes via association with its receptor, lysosomal integral membrane protein type 2 (LIMP-2). We found
Masashi Inafuku et al.
Lipids, 47(6), 581-591 (2012-03-20)
Natural killer (NK) T cells are well known to play important roles in both tumor rejection and the defense against infectious. Therefore, the antitumor potential of NKT cell-activating antigens have been the focus for the development of NKT cell-based immunotherapies.
E Zigmond et al.
Gut, 56(1), 82-89 (2006-12-19)
beta-Glucosylceramide, a naturally occurring glycolipid, exerts modulatory effects on natural killer T (NKT) lymphocytes. To determine whether beta-glucosylceramide can alter NKT function in opposite directions, colitis was induced by intracolonic installation of trinitrobenzenesulphonic acid, and hepatocellular carcinoma (HCC) was induced
Johanna von Gerichten et al.
Journal of lipid research, 58(6), 1247-1258 (2017-04-05)
Mammals synthesize, cell-type specifically, the diastereomeric hexosylceramides, β-galactosylceramide (GalCer) and β-glucosylceramide (GlcCer), which are involved in several diseases, such as sphingolipidosis, diabetes, chronic kidney diseases, or cancer. In contrast, Bacteroides fragilis, a member of the human gut microbiome, and the
Anik Forest et al.
Journal of proteome research, 17(11), 3657-3670 (2018-09-27)
The goal of this work was to develop a label-free, comprehensive, and reproducible high-resolution liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)-based untargeted lipidomic workflow using a single instrument, which could be applied to biomarker discovery in both basic and clinical studies. For this
Global Trade Item Number
SKUGTIN
860539P-25MG4061835317950
860539P-5MG4061835317967