Merck
860543P
Avanti
C12 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860543P, powder
Synonim(y):
D-glukozylo-β-1,1′-N-lauroilo-D-erytro-sfingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H69NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
643.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860543P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860543P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33+,34?,35?,36+/m0/s1
Klucz InChI
IYCYEZLMOLRFAN-QGJHTTTBSA-N
Zastosowanie
Ceramid C12 glukozylo(β) (d18:1/12:0) lub D-glukozylo-β-1,1′-N-lauroilo-D-erytro-sfingozyna została wykorzystana w teście wiązania lipidów do oceny wiązania przeciwciał monoklonalnych (mAbs). Może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny do spike lizatu komórkowego i do ilościowego oznaczania gatunków lipidów przy użyciu analizy spektrometrii mas z transformacją Fouriera (FTMS). Może być również stosowany jako wewnętrzny wzorzec do ekstrakcji lipidów w U87MG (ludzka linia komórkowa glejaka).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860543P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shelly J Krebs et al.
Immunity, 50(3), 677-691 (2019-03-17)
Lineage-based vaccine design is an attractive approach for eliciting broadly neutralizing antibodies (bNAbs) against HIV-1. However, most bNAb lineages studied to date have features indicative of unusual recombination and/or development. From an individual in the prospective RV217 cohort, we identified
David B Iaea et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(4), 158609-158609 (2020-01-10)
STARD4, a member of the evolutionarily conserved START gene family, is a soluble sterol transport protein implicated in cholesterol sensing and maintenance of cellular homeostasis. STARD4 is widely expressed and has been shown to transfer sterol between liposomes as well
Sonia Hernández-Tiedra et al.
Autophagy, 12(11), 2213-2229 (2016-11-02)
Autophagy is considered primarily a cell survival process, although it can also lead to cell death. However, the factors that dictate the shift between these 2 opposite outcomes remain largely unknown. In this work, we used Δ9-tetrahydrocannabinol (THC, the main