Key Documents
860531P
Avanti
C12 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860531P, powder
Synonim(y):
N-lauroyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860531P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860531P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C30H60NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(32)28(27-37-38(34,35)36)31-30(33)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2;/h23,25,28-29,32H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,33)(H2,34,35,36);1H3/b25-23+;/t28-,29+;/m0./s1
Klucz InChI
BZXZJNUBNUWPEQ-GMVBIGKRSA-N
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available