Merck
860337P
Avanti
16:0-DPH PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-palmitoilo-2- [3-(4-((1E,3E,5E)-6-fenyloheksa-1,3,5-trien-1-ylo)fenylo)propanoilo]-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H68NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
782.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
solution
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860337P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)