Key Documents
850356P
Avanti
4ME 16:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-Diphytanoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me)), DPhPC, Diphytanoylphosphatidylcholine
About This Item
Polecane produkty
opis
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg ((850356P-200MG))
pkg of 1 × 25 mg ((850356P-25MG))
pkg of 1 × 500 mg ((850356P-500MG))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)=O
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the electrophysiology studies of chloride channel
- for the generation of Droplet-Hydrogel Bilayer (DHB), which is used for protein reconstitution studies
- for the generation of lipid bilayers for single channel and ion selectivity measurements studies
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3