H9395
α-Hemolysin from Staphylococcus aureus
lyophilized powder, Protein ~60 % by Lowry, ≥10,000 units/mg protein
Synonim(y):
α-Toxin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Staphylococcus aureus
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥10,000 units/mg protein
zawiera
sodium citrate buffer as balance
skład
Protein, ~60% Lowry
rozpuszczalność
H2O: soluble 0.49-0.51 mg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
Staphylococcus aureus ... SAOUHSC_01121(3920722)
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a component of electrolyte solution for testing pore formation in lipid bilayer using electrophysiological measurements
- to test its osteogenesis suppressive effects in bone marrow stromal cells (BMSCs)
- in the preparation of α-hemolysin molecular imprinted polymer (MIP) for Biacore and surface plasmon resonance
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Definicja jednostki
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organy docelowe
Lungs,Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Metody lizy komórek i ekstrakcji białek obejmują przegląd różnych technik, od rozpuszczania detergentami po mechaniczne rozbijanie, wspierając potrzeby badawcze.
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.
Metody lizy komórek i ekstrakcji białek obejmują przegląd różnych technik, od rozpuszczania detergentami po mechaniczne rozbijanie, wspierając potrzeby badawcze.