Merck
935166
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid
acid form, average Mw 25,000
Synonim(y):
HA
About This Item
Wzór liniowy:
(C16H27NO11)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51202002
NACRES:
NA.21
opis
acid form of hylauronic acid
Poziom jakości
Formularz
powder or chunks (or Fibers)
masa cząsteczkowa
average Mw 25,000
kolor
white to faint yellow, Faint Brown
Zastosowanie
advanced drug delivery
(Tissue engineering)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C1C(OC(C(C1OC4OC(C(C(C4O)O)O)C(=O)O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(C(OC(C3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45)
Klucz InChI
KIUKXJAPPMFGSW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas hialuronowy (HA) jest naturalnym polimerem występującym w wielu macierzach pozakomórkowych (ECM). Jego biokompatybilność, biodegradowalność i właściwości biomimetyczne sprawiają, że jest to jeden z najkorzystniejszych biopolimerów do niezliczonych zastosowań biomedycznych, w tym dostarczania leków, inżynierii tkankowej, rozwoju hydrożeli, kosmetyków, medycyny regeneracyjnej i biodruku 3D.
W przeciwieństwie do innych produktów HA, które są zwykle dostępne w postaci soli sodowej, kwas HA jest rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak DMSO. Pozwala to na większy zakres możliwych modyfikacji chemicznych i funkcjonalizacji. Na przykład, kwas karboksylowy kwasu glukoronowego może być modyfikowany lub funkcjonalizowany za pomocą grup końcowych hydrazyny.
Zastosowanie
  • Inżynieria tkankowa, w tym inżynieria tkanki chrzęstnej, inżynieria tkanki kostnej i innych tkanek układu mięśniowo-szkieletowego
  • Dostarczanie leków i nośniki małych cząsteczek, dużych cząsteczek i biomolekuł
  • Biosensory, filmy i rozwój mikroigieł transdermalnych
  • Powłoki urządzeń medycznych, gojenie ran i kosmetyki
Cechy i korzyści
  • Te same zalety kwasu hialuronowego, ale w postaci kwasu
  • Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak DMSO
  • Większy zakres modyfikacji chemicznych i możliwości funkcjonalizacji
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
935166-1G4065270733559