Kluczowe dokumenty
924490
Hyaluronic acid methacrylate
Low Viscosity, Low Endotoxin, 0.2 um sterile filtered, 0.2 μm, sterile-filtered
Synonim(y):
HAMA, Hyaluronan, Hyaluronic acid, MeHA
opis
Validation : HNMR at 40°C
sterylność
sterile-filtered
Formularz
(Solid chunks, fibers or powder)
zanieczyszczenia
≤10 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤10 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
100 EU/g Endotoxin
kolor
white to pale yellow
wielkość cząstki
0.2 μm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)