Wstecz
Hyaluronic acid methacrylate
Wzór liniowy:
(NaC
20
H
28
NO
15
)n
Products
Marka
Sigma-Aldrich (4)
Kolor
Postać fizyczna
Poziom jakości
Rozmiar cząstki (µm)
Skład polimeru
Typ polimeru
Metoda sterylizacji
Filtruj produkty
Showing 1-4 of 4
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
914800
Hyaluronic acid methacrylate,
Degree of substitution: 10% - 30%, M
w
170,000-250,000
Rozwiń
Wyświetl ceny
914568
Hyaluronic acid methacrylate,
average degree of substitution 35%, average M
w
55000
Rozwiń
Wyświetl ceny
914304
Hyaluronic acid methacrylate,
average degree of substitution 35%, average M
w
175000
Rozwiń
Wyświetl ceny
924490
Hyaluronic acid methacrylate,
Low Viscosity, Low Endotoxin, 0.2 um sterile filtered, 0.2 μm, sterile-filtered