385908
Hyaluronic Acid, Sodium Salt, Streptococcus pyrogenes
Natural high-viscosity mucopolysaccharide with alternating β1,3-glucuronidic and β1,4-glucosaminidic bonds. Principal glycosaminoglycan in connective tissue fluids.
Synonim(y):
Hyaluronic Acid, Sodium Salt, Streptococcus pyrogenes
About This Item
Polecane produkty
opis
Merck USA index - 14, 4757
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
zanieczyszczenia
≤0.070 EU/mg endotoxins (EU/mg NaHy)
≤0.1% protein
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
Klucz InChI
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Kwas hialuronowy jako ligand receptora LYVE-1 w układzie limfatycznym zdrowej ludzkiej skóry...: Badanie to bada rolę kwasu hialuronowego jako liganda dla receptora LYVE-1 w układzie limfatycznym, oferując wgląd w jego fizjologiczne role i potencjalne zastosowania terapeutyczne, szczególnie w leczeniu chorób związanych z układem limfatycznym (Michurina et al., 2024).
- Pochodzące z makrofagów M2 zewnątrzkomórkowe pęcherzyki zamknięte w kwasie hialuronowym łagodzą chorobę zwyrodnieniową stawów poprzez modulację polaryzacji makrofagów...: Badania te badają potencjał terapeutyczny pozakomórkowych pęcherzyków pochodzących z makrofagów M2 zamkniętych w kwasie hialuronowym w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Podkreśla ono nowy mechanizm przeciwzapalny, który może być istotny dla biochemików badających terapie komórkowe (Yuan et al., 2024).
- Wgląd w translacyjne i biomedyczne zastosowania hydrożeli jako wszechstronnych systemów dostarczania leków ..: Niniejszy przegląd obejmuje wykorzystanie kwasu hialuronowego w hydrożelowych systemach dostarczania leków, podkreślając jego użyteczność w różnych zastosowaniach biomedycznych. Zawiera szczegółową analizę właściwości, zastosowań i przyszłego potencjału tego materiału w dostarczaniu leków i inżynierii tkankowej (Kohar et al., 2024).
- Wykorzystanie kompleksu Ni(II) w metalowych cząsteczkach żelowych w leczeniu raka szyjki macicy i projektowanie nowych leków za pomocą metod uczenia maszynowego...: Chociaż badanie to koncentruje się głównie na kompleksie Ni(II), omówiono w nim integrację cząstek metal-żel z kwasem hialuronowym, oferując wgląd w jego potencjał jako nośnika do ukierunkowanej terapii raka szyjki macicy (Jiang et al., 2024).
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2