Kluczowe dokumenty
850306P
Avanti
07:0 PC (DHPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
DHPC; PC(7:0/7:0)
About This Item
Polecane produkty
opis
1,2-diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850306P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850306P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850306P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850306P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC)=O)COC(CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C22H44NO8P/c1-6-8-10-12-14-21(24)28-18-20(31-22(25)15-13-11-9-7-2)19-30-32(26,27)29-17-16-23(3,4)5/h20H,6-19H2,1-5H3/t20-/m1/s1
Klucz InChI
RBFSPQDASPEAID-HXUWFJFHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850306P-25MG | 4061835230006 |
850306P-500MG | 4061835230013 |
850306P-1G | 4061835229987 |
850306P-200MG | 4061835229994 |