Merck
850305C
Avanti
06:0 PC (DHPC)
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
DHPC; 1,2-dicaproyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(6:0/6:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H40NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850305C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850305C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850305C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850305C
stężenie
10 mg/mL (850305C-25mg)
25 mg/mL (850305C-1g)
25 mg/mL (850305C-200mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCC)COC(=O)CCCCC
InChI
1S/C20H40NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3
Klucz InChI
DVZARZBAWHITHR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phosphatidylcholines (PCs) are phospholipids, that are abundantly present in the tissues of animal. PCs are known to carry saturated and unsaturated fatty acids in the sn-1 and sn-2 position respectively.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Zastosowanie
06:0 PC (1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine/DHPC) may be used:
  • in the preparation of lipid bicelles for nuclear magnetic resonance (NMR) experiments
  • to form lipid vesicles/micelles for guanosine triphosphate (GTP) hydrolysis (GTPase) assays
  • in the reconstitution of p7 protein of the hepatitis C virus (p7(5a)) in bicelles
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylcholines (PCs) plays a functional role in reducing the level of blood lipid and cholesterol. It may also have the ability to inhibit cardiovascular disease and obesity.
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850305C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850305C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850305C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Mutagenesis and peptide analysis of the DRY motif in the alpha 2A adrenergic receptor: evidence for alternate mechanisms in G protein-coupled receptors
Chung DA, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 293(4), 1233-1241 null
Wen Chen et al.
Structure (London, England : 1993), 26(4), 627-634 (2018-03-20)
The p7 protein of the hepatitis C virus (HCV) can oligomerize in membrane to form cation channels. Previous studies showed that the channel assembly in detergent micelles adopts a unique flower-shaped oligomer, but the unusual architecture also presented problems for
Lipid binding by disordered proteins
Perez Y, et al.
Protocol Exchange, 10 null
Lipids II: Phospholipids, Glycosphingolipids, and Cholesterol
Bhagavan NV, et al.
Essentials of Medical Biochemistry, 299-320 null
Qinghai Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(23), 7357-7363 (2008-05-16)
The rate limiting step in biophysical characterization of membrane proteins is often the availability of suitable amounts of protein material. It was therefore of interest to demonstrate that microcoil nuclear magnetic resonance (NMR) technology can be used to screen microscale