Kluczowe dokumenty
850345C
Avanti
14:0 PC (DMPC)
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPC; PC(14:0/14:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850345C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850345C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (850345C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850345C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850345C
stężenie
10 mg/mL (850345C-25mg)
25 mg/mL (850345C-1g)
25 mg/mL (850345C-200mg)
25 mg/mL (850345C-500mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m0/s1
Klucz InChI
CITHEXJVPOWHKC-UMSFTDKQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the preparation of lipid bicelles for nuclear magnetic resonance (NMR) experiments
- in labeled vesicle preparation for fluorescence polarization measurements
- as internal standard (IS) for the quantitation of phosphatidylcholine (PC) by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)