Kluczowe dokumenty
850563P
Avanti
Bicelle Kit
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Zestaw Bicelle Creation Kit do produkcji wysokiej jakości kryształów białek membranowych
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zestaw Bicelle zawiera 200 mg dimyristoilofosfatydylocholiny (DMPC), 200 mg dimyristoilofosfatydyloglicerolu (DMPG), 1 g 3-[(3-cholamidopropylo)-dimetyloammonio]-1-propanosulfonianu (CHAPS) i 1 g 3-(cholamidopropylo)dimetyloammonio-2-hydroksy-1-propanosulfonianu (CHAPSO). Bicelle to dyskoidalny agregat lipidowy. Bicelle składa się z płaskiej dwuwarstwy w centrum wykonanej z długołańcuchowych fosfolipidów, które są otoczone warstwą detergentu. Dwuwarstwa planarna składa się zazwyczaj z DMPC, który może zawierać fosfolipidy takie jak (DMPG) w celu zmiany ładunku błony. Warstwa detergentu składa się z pochodnej soli żółciowej, takiej jak CHAPSO.
Zestaw bicelle został zaprojektowany, aby pomóc w produkcji wysokiej jakości kryształów białek błonowych. Bicelle można zintegrować ze standardowymi protokołami krystalizacji, a w przeciwieństwie do miceli, bicelle utrzymują białko w bardziej natywnym środowisku dwuwarstwowym, umożliwiając wychwytywanie białek w bardziej biologicznie istotnej orientacji.
Działania biochem./fizjol.
Bicelle działają jak mimetyki błon i ułatwiają badanie biomolekuł związanych z błonami.
Opakowanie
20 ml fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła dla każdego składnika (850563P-1EA)
Opakowanie zawiera 200 mg DMPC, 200 mg DMPG, 1 g CHAPS i 1 g CHAPSO.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystallization of Membrane Proteins in Bicelles
Sayeh Agah; Salem Faham
Methods in Molecular Biology, 914 (2012)
K J Glover et al.
Biophysical journal, 81(4), 2163-2171 (2001-09-22)
Several complementary physical techniques have been used to characterize the aggregate structures formed in solutions containing dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC)/dihexanoylphosphatidylcholine (DHPC) at ratios of < or =0.5 and to establish their morphology and lipid organization as that of bicelles. (31)P NMR studies