Merck
850725C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DOPE; PE(18:1(9Z)/18:1(9Z)); 110635
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H78NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
744.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
opis
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform solution
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850725C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850725C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850725C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850725C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (850725C-25mg)
25 mg/mL (850725C-1g)
25 mg/mL (850725C-200mg)
25 mg/mL (850725C-500mg)
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
Klucz InChI
MWRBNPKJOOWZPW-NYVOMTAGSA-N
Zastosowanie
18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE) has been used:
  • as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS)
  • to investigate its impact on antiphosphatidylethanolmine (aPE) enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  • to measure its monolayer spontaneous curvature C0s
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850725C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850725C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850725C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850725C-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differential dependencies on [Ca 2+] and temperature of the monolayer spontaneous curvatures of DOPE, DOPA and cardiolipin: effects of modulating the strength of the inter-headgroup repulsion
Chen YF, et al.
Soft Matter, 11(20), 4041-4053 (2015)
Jamie Burrell et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(44), 12804-12813 (2017-10-06)
Oxylipins, or fatty aldehydes, are a class of molecules produced from membrane lipids as a result of oxidative stress or enzyme-mediated peroxidation. Here we report the effects of two biologically important fatty aldehydes, trans,trans-2,4-decanedienal (DD) and cis-11-hexadecenal (HD), on the
Matthias Dittrich et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids (2018-09-01)
Colloidal nucleic acid carrier systems based on cationic lipids are a promising pharmaceutical tool in the implementation of gene therapeutic strategies. This study demonstrates the complex behavior of DNA at the lipid-solvent interface facilitating structural changes of the lyotropic liquid-crystalline
Tatiana K Rostovtseva et al.
The Journal of biological chemistry, 287(35), 29589-29598 (2012-07-06)
Elucidating molecular mechanisms by which lipids regulate protein function within biological membranes is critical for understanding the many cellular processes. Recently, we have found that dimeric αβ-tubulin, a subunit of microtubules, regulates mitochondrial respiration by blocking the voltage-dependent anion channel
The outcome of ELISA for antiphosphatidylethanolamine antibodies is dependent on the composition of phosphatidylethanolamine
Hou S, et al.
Journal of Immunological Methods, 440, 27-34 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
850725C-1G4061837792670
850725C-1G-SX
850725C-200MG4061837792687
850725C-25MG4061837792694
850725C-500MG4061837792700